분석
97%
작용기
fluoro
SMILES string
FC(F)(F)C#C
InChI
1S/C3HF3/c1-2-3(4,5)6/h1H
InChI key
PRDFNJUWGIQQBW-UHFFFAOYSA-N
포장
Supplied in a carbon steel lecture bottle with a CGA180M/CGA110F needle valve installed.
Compatible with the following:
Compatible with the following:
- Aldrich® lecture-bottle station systems
- Aldrich® lecture-bottle gas regulators
기타 정보
See Technical Information Bulletin AL-151 Gas Regulators: Selection, Installation, and Operation
법적 정보
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
또한 이 제품과 함께 일반적으로 구입
제품 번호
설명
가격
제어 벨브
조절기
추천
제품 번호
설명
가격
퍼지 벨브
Storage Class Code
2A - Gases
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable