주요 문서
656305
Sigma-Aldrich
3-(4-Chlorophenoxy)propionic acid
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
25 G
₩254,156
₩254,156
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
25 G
₩254,156
About This Item
Linear Formula:
ClC6H4OCH2CH2CO2H
CAS Number:
Molecular Weight:
200.62
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩254,156
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
97%
양식
solid
mp
136-140 °C (lit.)
작용기
carboxylic acid
chloro
SMILES string
OC(=O)CCOc1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C9H9ClO3/c10-7-1-3-8(4-2-7)13-6-5-9(11)12/h1-4H,5-6H2,(H,11,12)
InChI key
OWHJDUCBLVMRBJ-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)