주요 문서
656151
Sigma-Aldrich
3-(4-Chlorophenyl)propionic acid
97%
동의어(들):
p-Chlorohydrocinnamic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 G
₩266,742
₩266,742
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 G
₩266,742
About This Item
Linear Formula:
ClC6H4CH2CH2CO2H
CAS Number:
Molecular Weight:
184.62
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩266,742
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
97%
양식
solid
mp
127-131 °C (lit.)
작용기
carboxylic acid
chloro
SMILES string
OC(=O)CCc1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C9H9ClO2/c10-8-4-1-7(2-5-8)3-6-9(11)12/h1-2,4-5H,3,6H2,(H,11,12)
InChI key
BBSLOKZINKEUCR-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Tomáš Hložek et al.
Journal of analytical toxicology, 40(9), 749-753 (2016-09-04)
A simple, sensitive and robust method for simultaneous determination of antiepileptic drugs (gabapentin, pregabalin and vigabatrin) in human serum using GC-MS was developed and validated for clinical toxicology purposes. This method employs an emerging class of derivatization agents - alkyl