주요 문서
70942
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-1-(2-Naphthyl)ethylamine
≥99.0% (sum of enantiomers, GC)
동의어(들):
(S)-(−)-α-Methyl-2-naphthalenemethylamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 G
₩244,818
₩244,818
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 G
₩244,818
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C12H13N
CAS Number:
Molecular Weight:
171.24
Beilstein:
3195949
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩244,818
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
분석
≥99.0% (sum of enantiomers, GC)
양식
solid
광학 활성
[α]20/D −21±1°, c = 1% in methanol
작용기
amine
SMILES string
C[C@H](N)c1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C12H13N/c1-9(13)11-7-6-10-4-2-3-5-12(10)8-11/h2-9H,13H2,1H3/t9-/m0/s1
InChI key
KHSYYLCXQKCYQX-VIFPVBQESA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation markEnvironment
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
212.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
100 °C - closed cup
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)