주요 문서
237450
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-1-(1-Naphthyl)ethylamine
≥99%
동의어(들):
(S)-(−)-α-Methyl-1-naphthalenemethylamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 G
₩75,618
5 G
₩244,920
₩75,618
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 G
₩75,618
5 G
₩244,920
About This Item
Linear Formula:
C10H7CH(CH3)NH2
CAS Number:
Molecular Weight:
171.24
Beilstein:
2208024
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩75,618
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
≥99%
양식
liquid
광학 활성
[α]20/D −59°, c = 5 in methanol
광학 순도
ee: 98% (GLC)
refractive index
n20/D 1.623 (lit.)
bp
153 °C/11 mmHg (lit.)
density
1.067 g/mL at 20 °C (lit.)
작용기
amine
SMILES string
C[C@H](N)c1cccc2ccccc12
InChI
1S/C12H13N/c1-9(13)11-8-4-6-10-5-2-3-7-12(10)11/h2-9H,13H2,1H3/t9-/m0/s1
InChI key
RTCUCQWIICFPOD-VIFPVBQESA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Employed in a preparation of a chiral thiourea solvating agent useful for enantiodiscrimination of α-hydroxy and α-amino acids by 1H NMR.[1]
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Tetrahedron, 63, 7673-7673 (2007)