주요 문서
651974
Sigma-Aldrich
Negative resist thinner I
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 ML
₩46,589
₩46,589
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
100 ML
₩46,589
About This Item
UNSPSC 코드:
12352300
NACRES:
NA.23
₩46,589
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
bp
129-138 °C (lit.)
density
0.89 g/mL at 25 °C (lit.)
저장 온도
2-8°C
일반 설명
Available as part of Negative Photoresist kit 654892
픽토그램
FlameHealth hazardExclamation mark
신호어
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system,Liver,Kidney, Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
78.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
26 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)