주요 문서
647624
Sigma-Aldrich
4-Amino-2-methoxybenzoic acid
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
25 G
₩82,824
₩82,824
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
25 G
₩82,824
About This Item
Linear Formula:
H2NC6H3(OCH3)CO2H
CAS Number:
Molecular Weight:
167.16
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352106
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩82,824
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
97%
양식
solid
반응 적합성
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
149-153 °C (lit.)
응용 분야
peptide synthesis
SMILES string
COc1cc(N)ccc1C(O)=O
InChI
1S/C8H9NO3/c1-12-7-4-5(9)2-3-6(7)8(10)11/h2-4H,9H2,1H3,(H,10,11)
InChI key
OLJXRTRRJSMURJ-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Chao-Cheng Chen et al.
International journal of molecular sciences, 21(18) (2020-09-13)
Malignant melanoma is the most harmful type of skin cancer and its incidence has increased in this past decade. Early diagnosis and treatment are urgently desired. In this study, we conjugated picolinamide/nicotinamide with the pharmacophore of 131I-MIP-1145 to develop 131I-iodofluoropicolinamide