문서
691429
Sigma-Aldrich
3-Amino-2-methoxybenzoic acid
96%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H9NO3
CAS Number:
Molecular Weight:
167.16
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352106
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
96%
형태
solid
반응 적합성
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
98-102 °C
응용 분야
peptide synthesis
저장 온도
2-8°C
SMILES string
COc1c(N)cccc1C(O)=O
InChI
1S/C8H9NO3/c1-12-7-5(8(10)11)3-2-4-6(7)9/h2-4H,9H2,1H3,(H,10,11)
InChI key
ZBQFWVIYNLHFMO-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves