주요 문서
A62809
Sigma-Aldrich
3-Amino-4-methylbenzoic acid
99%
동의어(들):
3-Amino-p-toluic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
50 G
₩141,593
₩141,593
출고 가능일2025년 4월 21일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
50 G
₩141,593
About This Item
Linear Formula:
H2NC6H3(CH3)CO2H
CAS Number:
Molecular Weight:
151.16
Beilstein:
2082449
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩141,593
출고 가능일2025년 4월 21일세부사항
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
99%
양식
powder, crystals or chunks
반응 적합성
reaction type: solution phase peptide synthesis
색상
white to purple
mp
164-168 °C (lit.)
응용 분야
peptide synthesis
SMILES string
Cc1ccc(cc1N)C(O)=O
InChI
1S/C8H9NO2/c1-5-2-3-6(8(10)11)4-7(5)9/h2-4H,9H2,1H3,(H,10,11)
InChI key
XKFIFYROMAAUDL-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Weixiang Liu et al.
Carbohydrate polymers, 160, 97-105 (2017-01-25)
A novel type of O-carboxymethyl chitosan Schiff bases (O-CSPX) was synthesized via a condensation reaction. After the coordination reaction of cupric ions, Cu(II) complexes (O-CSPX-Cu) were achieved. The theoretical structure of O-CSPX-Cu calculated by Gaussian 09 reveals that the copper