주요 문서
638692
Sigma-Aldrich
3,5-Dimethyl-4-methoxybenzoic acid
97%
동의어(들):
3,5-Dimethyl-p-anisic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H12O3
CAS Number:
Molecular Weight:
180.20
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
양식
solid
mp
191-195 °C (lit.)
SMILES string
COc1c(C)cc(cc1C)C(O)=O
InChI
1S/C10H12O3/c1-6-4-8(10(11)12)5-7(2)9(6)13-3/h4-5H,1-3H3,(H,11,12)
InChI key
WXVQURJGDUNJCS-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Skull and crossbones
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2
Storage Class Code
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Michael F Wempe et al.
Drug design, development and therapy, 6, 323-339 (2012-11-16)
Human uric acid transporter 1 (hURAT1; SLC22A12) is a very important urate anion exchanger. Elevated urate levels are known to play a pivotal role in cardiovascular diseases, chronic renal disease, diabetes, and hypertension. Therefore, the development of potent uric acid