주요 문서
640662
Sigma-Aldrich
3-Cyanophenylacetic acid
95%
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 G
₩354,641
₩354,641
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 G
₩354,641
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H7NO2
CAS Number:
Molecular Weight:
161.16
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩354,641
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
95%
양식
solid
mp
113-117 °C (lit.)
작용기
carboxylic acid
nitrile
SMILES string
OC(=O)Cc1cccc(c1)C#N
InChI
1S/C9H7NO2/c10-6-8-3-1-2-7(4-8)5-9(11)12/h1-4H,5H2,(H,11,12)
InChI key
ZNXMNKGBHYVNNE-UHFFFAOYSA-N
관련 카테고리
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)