분석
96%
refractive index
n20/D 1.593 (lit.)
bp
90-91 °C/0.5 mmHg (lit.)
mp
30-33 °C
density
1.773 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
bromo
SMILES string
ClS(=O)(=O)c1cccc(Br)c1
InChI
1S/C6H4BrClO2S/c7-5-2-1-3-6(4-5)11(8,9)10/h1-4H
InChI key
PJGOLCXVWIYXRQ-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
애플리케이션
- 2-(3-bromophenyl)-5-n-butylfuran
- 2-(3-bromophenyl)-3,6-dimethyl-4,5,6,7-tetrahydrobenzofuran
- 3-bromo-4-(3-bromophenyl)thiophene
- 2,5-bis(3-bromophenyl)-1-methylpyrrole
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter