634727
2-Ketobutyric acid-4-13C,4,4-d2 sodium salt hydrate
98 atom % D, 99 atom % 13C, 98% (CP)
동의어(들):
α-Keto-butyric acid-4-13C,4,4-d2 sodium hydrate, α-Ketobutyric acid-4-13C,4,4-d2 sodium salt, 2-Oxobutanoic acid-4-13C,4,4-d2 sodium salt, Sodium α-ketobutyrate-4-13C,4,4-d2
크기 선택
About This Item
추천 제품
동위원소 순도
99 atom % 13C
98 atom % D
Quality Level
분석
98% (CP)
양식
solid
기술
bio NMR: suitable
mp
210 °C (dec.) (lit.)
질량 이동
M+3
SMILES string
O.[Na+].[2H][13CH]([2H])CC(=O)C([O-])=O
InChI
1S/C4H6O3.Na.H2O/c1-2-3(5)4(6)7;;/h2H2,1H3,(H,6,7);;1H2/q;+1;/p-1/i1+1D2;;
InChI key
PVLJVKQSCAHPPR-HZTJCJGNSA-M
관련 카테고리
포장
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
문서
We presents an informational article concerning biomolecular NMR and the use of Isotope Labeling Methods for Protein Dynamics Studies.