문서
632597
Sigma-Aldrich
1,3-Dihydro-4,5-diphenyl-2H-imidazol-2-one
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C15H12N2O
CAS Number:
Molecular Weight:
236.27
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
97%
mp
>300 °C
SMILES string
O=C1NC(=C(N1)c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C15H12N2O/c18-15-16-13(11-7-3-1-4-8-11)14(17-15)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H,(H2,16,17,18)
InChI key
JAWYWGRTWUVTEN-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable