분석
98%
양식
powder
bp
194 °C/12 mmHg (lit.)
mp
134-138 °C (lit.)
SMILES string
OC(c1ccccc1)C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C14H12O2/c15-13(11-7-3-1-4-8-11)14(16)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13,15H
InChI key
ISAOCJYIOMOJEB-UHFFFAOYSA-N
유전자 정보
human ... ACHE(43) , BCHE(590) , CES1(1066)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLC활성 필터