주요 문서
D0791
Sigma-Aldrich
(Dimethylaminomethyl)phenol
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 ML
₩49,126
₩49,126
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
100 ML
₩49,126
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H13NO
CAS Number:
Molecular Weight:
151.21
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩49,126
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
양식
liquid
Quality Level
불순물
~15% phenol
~20% bis(dimethylaminomethyl)phenol
SMILES string
CN(C)Cc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C9H13NO/c1-10(2)7-8-3-5-9(11)6-4-8/h3-6,11H,7H2,1-2H3
InChI key
NFVPEIKDMMISQO-UHFFFAOYSA-N
기타 정보
Approx. 50% as mixture of o- and p-isomers
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)