문서
8.01632
Sigma-Aldrich
Benzil
for synthesis
동의어(들):
Benzil, Dibenzoyl
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C14H10O2
CAS Number:
Molecular Weight:
210.23
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352115
EC 인덱스 번호:
205-157-0
NACRES:
NA.22
vapor pressure
1.3 hPa ( 128 °C)
Quality Level
분석
≥99.0% (GC)
효능
2710 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
346-348 °C/1013 hPa (decomposition)
mp
95 °C
저장 온도
2-30°C
InChI
1S/C14H10O2/c15-13(11-7-3-1-4-8-11)14(16)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
InChI key
WURBFLDFSFBTLW-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 93 °C
Melting range (upper value): ≤ 97 °C
Identity (IR): passes test
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
356.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
180 °C - closed cup