주요 문서
631698
Sigma-Aldrich
1,1′-Binaphthyl-2,2′-diamine
96%
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 G
₩145,653
₩145,653
출고 가능일2025년 4월 15일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 G
₩145,653
About This Item
Linear Formula:
H2NC10H6C10H6NH2
CAS Number:
Molecular Weight:
284.35
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩145,653
출고 가능일2025년 4월 15일세부사항
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
96%
양식
solid
mp
240-244 °C (lit.)
SMILES string
Nc1ccc2ccccc2c1-c3c(N)ccc4ccccc34
InChI
1S/C20H16N2/c21-17-11-9-13-5-1-3-7-15(13)19(17)20-16-8-4-2-6-14(16)10-12-18(20)22/h1-12H,21-22H2
InChI key
DDAPSNKEOHDLKB-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)