주요 문서
437913
Sigma-Aldrich
4,4′-(9-Fluorenylidene)dianiline
99%
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
25 G
₩224,924
₩224,924
출고 가능일2025년 4월 16일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
25 G
₩224,924
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C25H20N2
CAS Number:
Molecular Weight:
348.44
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩224,924
출고 가능일2025년 4월 16일세부사항
벌크 견적 요청
분석
99%
mp
237-239 °C (lit.)
SMILES string
Nc1ccc(cc1)C3(c2ccc(N)cc2)c4ccccc4-c5ccccc35
InChI
1S/C25H20N2/c26-19-13-9-17(10-14-19)25(18-11-15-20(27)16-12-18)23-7-3-1-5-21(23)22-6-2-4-8-24(22)25/h1-16H,26-27H2
InChI key
KIFDSGGWDIVQGN-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
4,4′-(9-Fluorenylidene)dianiline is a diamine.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Synthesis and characterization of new sulfonated polyimides as proton-exchange membranes for fuel cells.
Ye X, et al.
Journal of Membrane Science, 279(1), 570-577 (2006)
Gönül Yenilmez Çiftçi et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 42(41), 14916-14926 (2013-09-03)
A first series of the 4,4'-(9-fluorenylidene)diphenol (), () and 4,4'-(9-fluorenylidene)dianiline (), () bridged cyclotriphosphazene derivatives (, ) were synthesized by nucleophilic SN2(P) and SN1(P) reactions, respectively. The structural investigations of the compounds were verified by elemental analyses, mass spectrometry, UV-vis