주요 문서
796816
Sigma-Aldrich
Tetrakis(4-aminophenyl)methane
≥90%
동의어(들):
4,4′,4′′,4′′′-Methanetetrayltetrakis[benzenamine], Tetra(4-aminophenyl)methane, Tetra(4-anilyl)methane, Tetra(p-aminophenyl)methane, Tetrakis(4-aminophenyl)methane
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 G
₩510,850
₩510,850
출고 가능일2025년 4월 22일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 G
₩510,850
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C25H24N4
CAS Number:
Molecular Weight:
380.48
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩510,850
출고 가능일2025년 4월 22일세부사항
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
≥90%
양식
powder
mp
334-339 °C
SMILES string
NC(C=C1)=CC=C1C(C2=CC=C(N)C=C2)(C3=CC=C(N)C=C3)C4=CC=C(N)C=C4
InChI
1S/C25H24N4/c26-21-9-1-17(2-10-21)25(18-3-11-22(27)12-4-18,19-5-13-23(28)14-6-19)20-7-15-24(29)16-8-20/h1-16H,26-29H2
InChI key
LNHGLSRCOBIHNV-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)