주요 문서
630985
Sigma-Aldrich
3-Bromo-N-methylaniline
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 G
₩286,129
₩286,129
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 G
₩286,129
About This Item
Linear Formula:
BrC6H4NHCH3
CAS Number:
Molecular Weight:
186.05
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩286,129
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
97%
refractive index
n20/D 1.6120 (lit.)
bp
253 °C (lit.)
density
1.461 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
amine
bromo
SMILES string
CNc1cccc(Br)c1
InChI
1S/C7H8BrN/c1-9-7-4-2-3-6(8)5-7/h2-5,9H,1H3
InChI key
HKOSFZXROYRVJT-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)