제품 라인
ReagentPlus®
분석
≥99%
양식
solid
광학 활성
[α]23/D −153°, c = 2.5 in H2O
mp
131-133 °C (lit.)
SMILES string
O[C@@H](C(O)=O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H8O3/c9-7(8(10)11)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7,9H,(H,10,11)/t7-/m1/s1
InChI key
IWYDHOAUDWTVEP-SSDOTTSWSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
(R)-(−)-Mandelic acid is a carboxylic acid used as a starting material to synthesize antibiotics, antitumor agents, and antiobesity drugs. [4]
애플리케이션
법적 정보
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Chromatograms
suitable for GCsuitable for GC활성 필터