분석
95%
refractive index
n20/D 1.6070 (lit.)
bp
107-109 °C/12 mmHg (lit.)
density
1.589 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
amine
bromo
SMILES string
CNc1ccccc1Br
InChI
1S/C7H8BrN/c1-9-7-5-3-2-4-6(7)8/h2-5,9H,1H3
InChI key
SMVIAQFTVWDWDS-UHFFFAOYSA-N
관련 카테고리
일반 설명
애플리케이션
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
217.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
103 °C - closed cup