144061
4-(Bromomethyl)benzonitrile
99%
동의어(들):
α-Bromo-p-tolunitrile, 4-Cyanobenzyl bromide
크기 선택
분석
99%
양식
solid
mp
115-117 °C (lit.)
작용기
bromo
nitrile
SMILES string
BrCc1ccc(cc1)C#N
InChI
1S/C8H6BrN/c9-5-7-1-3-8(6-10)4-2-7/h1-4H,5H2
InChI key
UMLFTCYAQPPZER-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges