주요 문서
615757
Sigma-Aldrich
2-Picolinic-d4 acid
98 atom % D
동의어(들):
2-Pyridine-d4-carboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6D4HNO2
CAS Number:
Molecular Weight:
127.13
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
동위원소 순도
98 atom % D
분석
98% (CP)
양식
solid
mp
139-142 °C
질량 이동
M+4
SMILES string
[2H]c1nc(c([2H])c([2H])c1[2H])C(O)=O
InChI
1S/C6H5NO2/c8-6(9)5-3-1-2-4-7-5/h1-4H,(H,8,9)/i1D,2D,3D,4D
InChI key
SIOXPEMLGUPBBT-RHQRLBAQSA-N
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)