문서
616249
Sigma-Aldrich
Creatine-(methyl-d3) monohydrate
98 atom % D
동의어(들):
4-Amidinosarcosine-methyl-d3 monohydrate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C4D3H6O2N3 · H2O
CAS Number:
Molecular Weight:
152.17
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
동위원소 순도
98 atom % D
분석
99% (CP)
형태
solid
기술
mass spectrometry (MS): suitable
mp
292 °C (dec.) (lit.)
질량 이동
M+3
SMILES string
[H]O[H].[2H]C([2H])([2H])N(CC(O)=O)C(N)=N
InChI
1S/C4H9N3O2.H2O/c1-7(4(5)6)2-3(8)9;/h2H2,1H3,(H3,5,6)(H,8,9);1H2/i1D3;
InChI key
MEJYXFHCRXAUIL-NIIDSAIPSA-N
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable