주요 문서
903752
Sigma-Aldrich
Cholesteryl-25,26,26,26,27,27,27-d7 sulfate sodium salt
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 MG
₩933,597
₩933,597
예상 입고일2025년 6월 12일세부사항
추가 정보 요청
크기 선택
보기 변경
1 MG
₩933,597
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C27D7H38O4SNa
Molecular Weight:
495.74
UNSPSC 코드:
12352211
NACRES:
NA.24
₩933,597
예상 입고일2025년 6월 12일세부사항
추가 정보 요청
동위원소 순도
≥98 atom % D
Quality Level
분석
≥98% (CP)
양식
powder
기술
mass spectrometry (MS): suitable
질량 이동
M+7
저장 온도
−20°C
SMILES string
C[C@@H]([C@H]1CCC2[C@]1(C)CCC3[C@@](C)(CC4)C(C[C@H]4OS(=O)(O[Na])=O)=CCC23)CCCC(C([2H])([2H])[2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)