동위원소 순도
98 atom % D
Quality Level
분석
99% (CP)
기술
protein expression: suitable
질량 이동
M+5
저장 온도
−20°C
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])S
InChI
1S/C2H6S/c1-2-3/h3H,2H2,1H3/i1D3,2D2
InChI key
DNJIEGIFACGWOD-ZBJDZAJPSA-N
관련 카테고리
포장
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Liq. 1
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
-49.0 °F - closed cup - (in analogy to similar products)
Flash Point (°C)
-45 °C - closed cup - (in analogy to similar products)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.