문서
606073
Sigma-Aldrich
Fumaric acid-2,3-13C2
99 atom % 13C
동의어(들):
2-Butenedioic-2,3-13C2 acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
HO2C13CH=13CHCO2H
CAS Number:
Molecular Weight:
118.06
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352202
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
99 atom % 13C
Quality Level
형태
solid
재고 정보
not available in Japan
기술
mass spectrometry (MS): suitable
mp
299-300 °C (subl.) (lit.)
질량 이동
M+2
SMILES string
OC(=O)\[13CH]=[13CH]\C(O)=O
InChI
1S/C4H4O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b2-1+/i1+1,2+1
InChI key
VZCYOOQTPOCHFL-GXMZHNCCSA-N
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable