주요 문서
604380
Sigma-Aldrich
Paraformaldehyde-13C
≥99 atom % 13C, 99% (CP)
동의어(들):
Formaldehyde-13C polymer
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 G
₩1,330,259
₩1,330,259
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
추가 정보 요청
크기 선택
보기 변경
1 G
₩1,330,259
About This Item
Linear Formula:
(13CH2O)n
Molecular Weight:
31.02
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
₩1,330,259
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
추가 정보 요청
동위원소 순도
≥99 atom % 13C
Quality Level
분석
99% (CP)
양식
solid
mp
170 °C (dec.) (lit.)
질량 이동
M+1
SMILES string
[X]O[13CH2]O[13CH2]O[13CH2][X]
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
신호어
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
158.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
70 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
André K Eckhardt et al.
Nature chemistry, 10(11), 1141-1147 (2018-09-12)
Carbohydrates (CH2O)n are the formal adducts of carbon (atoms) to water with a repeating unit that structurally resembles H-C̈-OH (hydroxymethylene). Although hydroxymethylene has been suggested as a building block for sugar formation, it is a reactive species that had escaped