주요 문서
605646
Sigma-Aldrich
Palmitic acid-16-13C
99 atom % 13C, 99% (CP)
동의어(들):
Hexadecanoic acid-16-13C
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 MG
₩2,263,450
₩2,263,450
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
추가 정보 요청
크기 선택
보기 변경
100 MG
₩2,263,450
About This Item
Linear Formula:
13CH3(CH2)14CO2H
CAS Number:
Molecular Weight:
257.42
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
₩2,263,450
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
추가 정보 요청
동위원소 순도
99 atom % 13C
분석
99% (CP)
양식
solid
mp
61-64 °C (lit.)
질량 이동
M+1
SMILES string
[13CH3]CCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C16H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18/h2-15H2,1H3,(H,17,18)/i1+1
InChI key
IPCSVZSSVZVIGE-OUBTZVSYSA-N
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)