주요 문서
568708
Sigma-Aldrich
16-Bromohexadecanoic acid
16-Bromohexadecanoic acid
≥99%
동의어(들):
ψ-Bromohexadecanoic acid, 16-Bromopalmitic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 G
₩675,889
₩675,889
예상 입고일2025년 4월 21일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 G
₩675,889
About This Item
Linear Formula:
BrCH2(CH2)14CO2H
CAS Number:
Molecular Weight:
335.32
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩675,889
예상 입고일2025년 4월 21일세부사항
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
≥99%
bp
214-217 °C/1 mmHg (lit.)
mp
68-71 °C (lit.)
70-73 °C (lit.)
작용기
bromo
carboxylic acid
SMILES string
OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCBr
InChI
1S/C16H31BrO2/c17-15-13-11-9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-12-14-16(18)19/h1-15H2,(H,18,19)
InChI key
PFNCOYVEMJYEED-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
16-Bromohexadecanoic acid can be used:
  • As a starting material in the synthesis of ceramides with ultralong chains.[1]
  • In the synthesis of 6-(nitrooxy)hexadecanoic acid intermediate, which on reacting with (L)-carnitine ethyl ester iodide gave carnitine nitro-derivatives.[2]
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Skin Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Synthesis and characterization of carnitine nitro-derivatives
Piermatti O, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry, 16(3), 1444-1451 (2008)
Scalable synthesis of human ultralong chain ceramides
Opa?lka L, et al.
Organic Letters, 17(21), 5456-5459 (2015)
질문
후기
활성 필터
  1. 1 평점-상품평만