주요 문서
608068
Sigma-Aldrich
L-Leucine-13C6,15N
98 atom % 13C, 98 atom % 15N, 95% (CP)
동의어(들):
(S)-2-Amino-4-methylpentanoic acid-13C6,15N, 13C and 15N Labeled L-leucine, SILAC Amino Acid, L-Leucine-ul-13C,15N
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 MG
₩1,574,468
250 MG
₩2,592,716
₩1,574,468
출고 가능일2025년 4월 21일세부사항
추가 정보 요청
크기 선택
보기 변경
100 MG
₩1,574,468
250 MG
₩2,592,716
About This Item
Linear Formula:
(13CH3)213CH13CH213CH(15NH2)13CO2H
CAS Number:
Molecular Weight:
138.12
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
₩1,574,468
출고 가능일2025년 4월 21일세부사항
추가 정보 요청
동위원소 순도
98 atom % 13C
98 atom % 15N
Quality Level
분석
95% (CP)
양식
solid
광학 활성
[α]25/D +14.5°, c = 2 in 5 M HCl
기술
bio NMR: suitable
protein expression: suitable
mp
>300 °C (lit.)
질량 이동
M+7
SMILES string
[H][13C@]([15NH2])([13CH2][13CH]([13CH3])[13CH3])[13C](O)=O
InChI
1S/C6H13NO2/c1-4(2)3-5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)/t5-/m0/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1
InChI key
ROHFNLRQFUQHCH-HUEJSTCGSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)