주요 문서
596418
Sigma-Aldrich
2-Keto-3-(methyl-d3)-butyric acid-1,2,3,4-13C4 sodium salt
98 atom % D, 99 atom % 13C
동의어(들):
α-Keto-3-(methyl-d3)-butyric acid-1,2,3,4-13C4 sodium, α-Ketoisovaleric acid-13C4,d3 sodium salt, 2-Ketoisovaleric acid-13C4,d3 sodium salt, 3-Methyl-d3-2-oxobutanoic acid-13C4 sodium salt, Sodium α-ketoisovalerate-3-(methyl-d3),1,2,3,4-13C4
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 MG
₩1,306,610
500 MG
₩3,971,898
₩1,306,610
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
추가 정보 요청
크기 선택
보기 변경
100 MG
₩1,306,610
500 MG
₩3,971,898
About This Item
Linear Formula:
13CH313CH(CD3)13CO13CO2Na
CAS Number:
Molecular Weight:
145.09
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
₩1,306,610
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
추가 정보 요청
동위원소 순도
99 atom % 13C
98 atom % D
Quality Level
양식
solid
기술
bio NMR: suitable
mp
227-230 °C (lit.) (lit.)
질량 이동
M+7
SMILES string
[Na+].[2H]C([2H])([2H])[13CH]([13CH3])[13C](=O)[13C]([O-])=O
InChI
1S/C5H8O3.Na/c1-3(2)4(6)5(7)8;/h3H,1-2H3,(H,7,8);/q;+1/p-1/i1D3,2+1,3+1,4+1,5+1;
InChI key
WIQBZDCJCRFGKA-SSBGHZRHSA-M
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서
We presents an informational article concerning biomolecular NMR and the use of Isotope Labeling Methods for Protein Dynamics Studies.