주요 문서
59431
Sigma-Aldrich
Ethyl (R)-cis-3-(2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl)propenoate
≥97.0% (sum of enantiomers, GC)
동의어(들):
Ethyl (R)-cis-4,5-O-isopropylidene-4,5-dihydroxy-2-pentenoate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H16O4
CAS Number:
Molecular Weight:
200.23
Beilstein:
5256737
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
≥97.0% (sum of enantiomers, GC)
광학 활성
[α]20/D −114±3°, c = 0.5% in chloroform
density
1.044 g/mL at 20 °C (lit.)
작용기
ester
ether
ketal
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CCOC(=O)\C=C/[C@@H]1COC(C)(C)O1
InChI
1S/C10H16O4/c1-4-12-9(11)6-5-8-7-13-10(2,3)14-8/h5-6,8H,4,7H2,1-3H3/b6-5-/t8-/m1/s1
InChI key
GZVXALXOWVXZLH-RPSMYOMKSA-N
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)