주요 문서
346810
Sigma-Aldrich
Ethyl (S)-(+)-3-(2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl)-2-propenoate,predominantly trans
99%
동의어(들):
Ethyl (S)-trans-3-(2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl)propenoate, Ethyl (S)-trans-4,5-O-isopropylidene-4,5-dihydroxy-2-pentenoate
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 G
₩521,000
₩521,000
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 G
₩521,000
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H16O4
CAS Number:
Molecular Weight:
200.23
Beilstein:
4231890
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩521,000
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
분석
99%
양식
liquid
광학 활성
[α]20/D +44°, c = 0.5 in chloroform
refractive index
n20/D 1.4505 (lit.)
bp
115-117 °C/12 mmHg (lit.)
density
1.035 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
ester
ether
ketal
SMILES string
CCOC(=O)\C=C\[C@H]1COC(C)(C)O1
InChI
1S/C10H16O4/c1-4-12-9(11)6-5-8-7-13-10(2,3)14-8/h5-6,8H,4,7H2,1-3H3/b6-5+/t8-/m0/s1
InChI key
GZVXALXOWVXZLH-GJIOHYHPSA-N
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
230.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
110 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)