367303
367303-5G
₩147,074
1 of 10
Sigma-Aldrich
454486
(R)-(+)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolane-4-carboxaldehyde
276855
Dimethyl sulfoxide
241032
Bromoform
401757
Tetrahydrofuran
543039
(R)-1,4-Dioxaspiro[4.5]decane-2-carboxaldehyde
D97754
Diethyl malonate
M4125
D-Mannitol
Millipore
324626
EGTA, Molecular Biology Grade
136441
Dimethyl malonate
E8008
Ethylenediaminetetraacetic acid solution
200
98%
[α]20/D +5.8°, c = 3 in methylene chloride
103-105 °C (lit.)
O[C@@H]([C@H](O)[C@H]1COC2(CCCCC2)O1)[C@H]3COC4(CCCCC4)O3
1S/C18H30O6/c19-15(13-11-21-17(23-13)7-3-1-4-8-17)16(20)14-12-22-18(24-14)9-5-2-6-10-18/h13-16,19-20H,1-12H2/t13-,14-,15-,16-/m1/s1
DFWHMBZZFDLOTN-KLHDSHLOSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
적합한 버전을 찾을 수 없으신가요?