주요 문서
577936
Sigma-Aldrich
Bis(tert-butylimino)bis(dimethylamino)tungsten(VI)
97%, 99.99% trace metals basis
동의어(들):
BTBMW
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
((CH3)3CN)2W(N(CH3)2)2
CAS Number:
Molecular Weight:
414.23
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
분석
97%
99.99% trace metals basis
양식
liquid
반응 적합성
core: tungsten
reagent type: catalyst
bp
81 °C/0.02 mmHg (lit.)
density
1.305 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CN(C)[W](=NC(C)(C)C)(=NC(C)(C)C)N(C)C
InChI
1S/2C4H9N.2C2H6N.W/c2*1-4(2,3)5;2*1-3-2;/h2*1-3H3;2*1-2H3;/q;;2*-1;+2
InChI key
JVCWKXBYGCJHDF-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
FlameCorrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
Storage Class Code
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
77.9 °F - closed cup - (own results)
Flash Point (°C)
25.5 °C - closed cup - (own results)
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)