주요 문서
510807
Sigma-Aldrich
Bis(cyclopentadienyl)tungsten(IV) dihydride
97%
동의어(들):
Bis(η5 -cyclopentadienyl)tungsten dihydride, Bis(cyclopentadienyl)dihydrotungsten, Dicyclopentadienyltungsten dihydride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H12W
CAS Number:
Molecular Weight:
316.04
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Quality Level
분석
97%
양식
powder or crystals
반응 적합성
core: tungsten
reagent type: catalyst
mp
115 °C (lit.)
SMILES string
[H][W][H].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.[CH]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/2C5H5.W.2H/c2*1-2-4-5-3-1;;;/h2*1-5H;;;
InChI key
FCGFDFIKNFHEHZ-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
FlameCorrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 2
보충제 위험성
Storage Class Code
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)