주요 문서
521280
Sigma-Aldrich
Tris(diethylamido)(tert-butylimido)tantalum(V)
99%, ≥99.99% trace metals basis
동의어(들):
TBTDET, Tris(diethylamino)(tert-butylimino)tantalum(V)
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 ML
₩473,701
₩473,701
출고 가능일2025년 4월 22일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 ML
₩473,701
About This Item
Linear Formula:
(CH3)3CNTa(N(C2H5)2)3
CAS Number:
Molecular Weight:
468.46
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
₩473,701
출고 가능일2025년 4월 22일세부사항
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
≥99.99% trace metals basis
99%
양식
liquid
반응 적합성
core: tantalum
reagent type: catalyst
density
1.252 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCN(CC)[Ta](=NC(C)(C)C)(N(CC)CC)N(CC)CC
InChI
1S/C4H9N.3C4H10N.Ta/c1-4(2,3)5;3*1-3-5-4-2;/h1-3H3;3*3-4H2,1-2H3;/q;3*-1;+3
InChI key
YYKBKTFUORICGA-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Atomic number of base material: 73 Tantalum
픽토그램
FlameCorrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
Storage Class Code
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
114.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
46 °C - closed cup
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서
High Purity Metalorganic Precursors for CPV Device Fabrication