주요 문서
573337
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-1-Methyl-3-pyrrolidinol
95%
동의어(들):
(S)-(+)-3-Hydroxy-N-methylpyrrolidine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C5H11NO
CAS Number:
Molecular Weight:
101.15
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
95%
광학 활성
[α]20/D +6°, c = 1 in chloroform
refractive index
n20/D 1.4660 (lit.)
bp
181-182 °C (lit.)
density
0.993 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CN1CC[C@H](O)C1
InChI
1S/C5H11NO/c1-6-3-2-5(7)4-6/h5,7H,2-4H2,1H3/t5-/m0/s1
InChI key
FLVFPAIGVBQGET-YFKPBYRVSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
192.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
88.9 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)