주요 문서
302767
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-1-Methyl-2-pyrrolidinemethanol
96%
동의어(들):
N-Methyl-L-prolinol, (S)-2-Hydroxymethyl-1-methylpyrrolidine
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 G
₩86,580
25 G
₩250,807
₩86,580
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 G
₩86,580
25 G
₩250,807
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H13NO
CAS Number:
Molecular Weight:
115.17
Beilstein:
79851
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩86,580
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
96%
양식
liquid
광학 활성
[α]19/D −49.5°, c = 5 in methanol
반응 적합성
reaction type: solution phase peptide synthesis
refractive index
n20/D 1.469 (lit.)
bp
67-69 °C/12 mmHg (lit.)
density
0.968 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
peptide synthesis
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CN1CCC[C@H]1CO
InChI
1S/C6H13NO/c1-7-4-2-3-6(7)5-8/h6,8H,2-5H2,1H3/t6-/m0/s1
InChI key
VCOJPHPOVDIRJK-LURJTMIESA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Precursor to phosphine ligands for catalytic asymmetric Grignard cross-coupling reactions.[1]
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
145.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
63 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Dan Loewenthal et al.
Archives of toxicology, 94(11), 3751-3757 (2020-07-29)
We present a simple method for chiral separation and analysis of organophosphorus nerve agents and apply it to monitor the enantioselective blood elimination kinetics of sarin in-vitro. The method is implemented in standard reverse phase LC-MS operating conditions, relieving the
The Journal of Organic Chemistry, 48, 2195-2195 (1983)
문서
Chiral vicinal diamines are of tremendous interest to the synthetic chemist as they are found in many chiral catalysts and pharmaceuticals.