주요 문서
571008
Sigma-Aldrich
5-Chloro-2,3-dimethoxybenzaldehyde
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
ClC6H2(OCH3)2CHO
CAS Number:
Molecular Weight:
200.62
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
mp
96-100 °C (lit.)
SMILES string
[H]C(=O)c1cc(Cl)cc(OC)c1OC
InChI
1S/C9H9ClO3/c1-12-8-4-7(10)3-6(5-11)9(8)13-2/h3-5H,1-2H3
InChI key
FIRVUYUWCDJOMJ-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)