주요 문서
SYNF100002
Synthware 47 mm filtration apparatus clamp
동의어(들):
Synthware 47 mm filtration apparatus with fritted support
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩125,353
₩125,353
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩125,353
About This Item
UNSPSC 코드:
41100000
NACRES:
NB.51
₩125,353
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Synthware F100002
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
Using 47 mm membranes for filtering corrosive solutions, particulate removal from HPLC solvents, and filtration analysis with solid phase extraction disks. Support base has a sealed-in coarse porosity fritted disc. Complete assembly includes a 300mL graduated funnel, aluminum clamp, support base and l liter filtering flask.
법적 정보
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)