주요 문서
A35607
Sigma-Aldrich
3-Allylrhodanine
99%
동의어(들):
3-Allyl-2-thioxo-4-thiazolidinone
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
25 G
₩161,791
₩161,791
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
25 G
₩161,791
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H7NOS2
CAS Number:
Molecular Weight:
173.26
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩161,791
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
99%
양식
solid
bp
139 °C/6 mmHg (lit.)
mp
46-48 °C (lit.)
density
1.135 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C=CCN1C(=O)CSC1=S
InChI
1S/C6H7NOS2/c1-2-3-7-5(8)4-10-6(7)9/h2H,1,3-4H2
InChI key
GYGUTBCTEJBRAN-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)