주요 문서
553522
Sigma-Aldrich
Octyldecyl-functionalized silica gel
extent of labeling: 9-13% carbon loading
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 G
₩525,466
₩525,466
예상 입고일2025년 5월 16일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
100 G
₩525,466
About This Item
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩525,466
예상 입고일2025년 5월 16일세부사항
벌크 견적 요청
라벨링 범위
9-13% carbon loading
SMILES string
O=[SiH2].CCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C18H38.H2OSi/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-16-14-12-10-8-6-4-2;1-2/h3-18H2,1-2H3;2H2
InChI key
RZIRKXZVWWLAMH-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)