주요 문서
364266
Sigma-Aldrich
3-Chloropropyl-functionalized silica gel
230-400 mesh, extent of labeling: ~2.5% loading, matrix active group, ~8% functionalized
동의어(들):
3-Chloropropyl Silica Gel
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
50 G
₩184,832
₩184,832
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
50 G
₩184,832
About This Item
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩184,832
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
양식
solid
Quality Level
라벨링 범위
~2.5% loading
표면적
~550 m2/g
기질 활성군
, ~8% functionalized
입자 크기
230-400 mesh
공극 크기
60 Å pore size
SMILES string
O[SiH3].CCCCl
InChI key
HOFHRXMLDKMEBQ-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
Useful as a support for immobilizing substrates on silica gel.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1