제품명
Amberlyst® A26 hydroxide form, hydroxide form
Quality Level
양식
beads
농도
1 N in NaOH (Regenerant concentration)
파라미터
60 °C OH- form max. temp.
수분
66-75%
기술
LPLC: suitable
베드(bed) 깊이
≥24 in.
표면적
~30 m2/g
불순물
45-65% (moisture)
Matrix
styrene-divinylbenzene (macroreticular)
기질 활성군
quaternary ammonium functional group
입자 크기
16-45 mesh
560-700 μm
공극 크기
0.30 mL/g pore volume
400 Å mean pore size
용량
0.8 meq/mL by wetted bed volume
벌크 밀도
41 lb/cu.ft
분리 기술
anion exchange
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
특징 및 장점
Maximum operating temperature 60C.
법적 정보
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
관련 콘텐츠
Research spans transition-metal catalysis, boron chemistry, organocatalysis, multicomponent reactions, and sustainable methods.