주요 문서
436674
Supelco
Amberlite FPA66 Ion Exchange Resin
free base, 16-50 mesh, anionic
동의어(들):
strong cation exchange resin
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 KG
₩459,592
₩459,592
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 KG
₩459,592
About This Item
MDL number:
UNSPSC 코드:
12000000
PubChem Substance ID:
NACRES:
SB.52
₩459,592
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
제품명
AmberLite FPA66 Anion Exchange Resin free base,
양식
beads
Quality Level
파라미터
60 °C OH- form max. temp.
수분
40-46%
기술
LPLC: suitable
Matrix
styrene-divinylbenzene (macroporous)
기질 활성군
polyamine functional group
입자 크기
300-1200 μm
50-125 mesh
작동 pH
0-7
용량
1.35 meq/mL by wetted bed volume
분리 기술
anion exchange
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
This resin has not been specially processed nor cleaned. We suggest that it be subjected to a suitable preliminary elution and wash.
Specifications:
애플리케이션
AmberLite FPA66 Anion Exchnage Resin free base was used to prepare a catalyst during the production of myrtanal.
Weakly basic anion exchange resin for deashing and mixed bed polishing of high fructose corn syrups. This resin meets requirements of FDA Food Additive Regulation 21 CFR 173.25.
법적 정보
Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Transformation of Biomass Products into Fine Chemicals Catalyzed by Solid Lewis-and Br?nsted-acids.
Corma, Avelino, Michael Renz, and Manuel Susarte.
Topics in Catalysis, 52, 1182-1189 (2009)
질문
  1. What is the functional group on this resin? -NH2 or N(CH3)2
    1 답변
    1. The functional group is a tertiary amine, so it is N(CH3)2.