주요 문서
06466
Supelco
Amberlite IRA402 Ion Exchange Resin
chloride form, 20-25 mesh
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 KG
₩288,971
₩288,971
출고 가능일2025년 4월 07일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 KG
₩288,971
About This Item
CAS Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
23151817
NACRES:
SB.52
₩288,971
출고 가능일2025년 4월 07일세부사항
벌크 견적 요청
제품명
Amberlite IRA402 chloride form, chloride form
설명
strongly basic
양식
beads
파라미터
60 °C OH- form max. temp.
77 °C Cl- form max. temp.
수분
49-60%
기술
LPLC: suitable
손실
~55% loss on drying, 110 °C
Matrix
styrene-divinylbenzene (gel)
기질 활성군
quaternary ammonium functional group
입자 크기
20-25 mesh
600-750 μm
작동 pH
0-14
용량
1.2 meq/mL by wetted bed volume
분리 기술
anion exchange
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Strongly basic (type I) anion exchange resin for water conditioning, removal of weakly acidic contaminants. Chemically the same as Amberlite IRA400, but with lower crosslinkage to give better diffusion rates with large organics.
법적 정보
Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)